4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
P1342-25G P1342-5G
TCIAP1342-25GEA 2000 NOK
TCIAP1342-25G TCIAP1342-5G
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol ≥93.0% (by GC)
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Formel: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Flash punkt: 63°C
MDL nummer: MFCD00153224
CAS-nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&vid=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %