2-Amino-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine, 2-Amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-Amino-3-nitro-2-picoline, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
A2326-1G A2326-5G
TCIAA2326-1GEA 405 NOK
TCIAA2326-1G TCIAA2326-5G
2-Amino-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (by GC)
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00053582
CAS-nummer: 22280-62-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2e280e10fa4cbe9b74819f6e1404070d1615b6&vid=7b2e280e10fa4cbe9b74819f6e1404070d1615b6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C