2-Etylheksan-1,3-diol
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Oktylenglykol
E0119-25ML E0119-500ML
TCIAE0119-25MLEA 220 NOK
TCIAE0119-25ML TCIAE0119-500ML
2-Etylheksan-1,3-diol
2-Etylheksan-1,3-diol
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Kokepunkt: 244°C
Smeltepunkt: –40°C
Tetthet: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00004578
CAS-nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Merck Indeks: 14,03744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&vid=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)