Propargyl chloride ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
P0810-25ML P0810-5ML
TCIAP0810-25MLEA 570 NOK
TCIAP0810-25ML TCIAP0810-5ML
Propargyl chloride ≥97.0% (by GC)
Propargyl chloride
Formel: C₃H₃Cl
MW: 74,51 g/mol
Kokepunkt: 57°C
Smeltepunkt: –77 °C
Tetthet: 1,0454 g/cm³ (5 °C)
Flash punkt: 19°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000980
CAS-nummer: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
FN: 3286
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&vid=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %