1H,1H,2H-Perfluor-1-deken ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
H0846-25G
H0846-5G
TCIAH0846-25GEA
1150
NOK
TCIAH0846-25G
TCIAH0846-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-deken ≥97.0% (by GC)
1H,1H,2H-Perfluor-1-deken
Formel:
C₁₀H₃F₁₇ MW: 446,11 g/mol Kokepunkt: 147°C Tetthet: 1,65 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00039246 CAS-nummer: 21652-58-4 EINECS: 244-503-5 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |