1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilisering: Stabilised with silver chip
B0844-25G B0844-5G
TCIAB0844-25GEA 1050 NOK
TCIAB0844-25G TCIAB0844-5G
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90.0% (by GC) stabilised
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Formel: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Tetthet: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 40°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000242
CAS-nummer: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
FN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=924d08ba71465fc1a1529cf62f37fc0a70371706&vid=c478454e3ce1e9818ec7ed54fefd271ee6f65508&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %