2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine, 2,4,6-Tris(allyloxy)-s-triazine
T0333-25G T0333-500G
TCIAT0333-25GEA 220 NOK
TCIAT0333-25G TCIAT0333-500G
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Kokepunkt: 162°C
MDL nummer: MFCD00006049
CAS-nummer: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcad9eee80741db6edf109eaff092847310bbac8&vid=dcad9eee80741db6edf109eaff092847310bbac8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency