2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
T2790-1G T2790-5G
TCIAT2790-1GEA 1025 NOK
TCIAT2790-1G TCIAT2790-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
MDL nummer: MFCD00153195
CAS-nummer: 50650-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=626c569bc2c053b413739c9bce73c13df298b733&vid=626c569bc2c053b413739c9bce73c13df298b733&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 162.0 deg-C