1-Klor-3-iodbensen ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Chloroiodobenzene
Stabilisering: Stabilised with copper chip
C0190-25G C0190-5G
TCIAC0190-25GEA 905 NOK
TCIAC0190-25G TCIAC0190-5G
1-Klor-3-iodbensen ≥97.0% (by GC) stabilised
1-Klor-3-iodbensen
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Kokepunkt: 228°C
Smeltepunkt: 54,5 °C
Tetthet: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD00001046
CAS-nummer: 625-99-0
EINECS: 210-920-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %