1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
T1589-25G T1589-5G
TCIAT1589-25GEA 715 NOK
TCIAT1589-25G TCIAT1589-5G
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Kokepunkt: 195°C
Smeltepunkt: –11 °C
Tetthet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 89°C
MDL nummer: MFCD00007051
CAS-nummer: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7813bb730afad3d16f15a1b6a7aeb67d871677&vid=19112dd073b4cf3b4b5938d36e87e9ae61466502&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %