Metyloransje ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0596-100GEA 1675 NOK
0596-100G 0596-25G
Metyloransje ACS
Metyloransje
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Kokepunkt: ~90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >300 °C
Tetthet: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
FN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06127
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) Pass