5-Chloro-2-nitrotoluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chloro-2-methylnitrobenzene
C2586-5G C2586-25G
TCIAC2586-5GEA 325 NOK
TCIAC2586-5G TCIAC2586-25G
5-Chloro-2-nitrotoluene ≥97.0% (by GC)
5-Chloro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokepunkt: 72°C
Smeltepunkt: 25 °C
MDL nummer: MFCD00024579
CAS-nummer: 5367-28-2
EINECS: 226-355-3
FN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a52e3ce0ac6d7f1f265a4a85100786ca6fc4d142&vid=e8ef42565d812ceda444a2bed24587423dd9936d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %