2-Bromo-4-formylpyridine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
B3715-1G B3715-5G
TCIAB3715-1GEA 515 NOK
TCIAB3715-1G TCIAB3715-5G
2-Bromo-4-formylpyridine ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039311
CAS-nummer: 118289-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef44c4e23c3bfff3bba79947b97280e9307d9b4&vid=9ef44c4e23c3bfff3bba79947b97280e9307d9b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C