(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Allyl glycidyl ether
A0221-25ML A0221-500ML
TCIAA0221-25MLEA 245 NOK
TCIAA0221-25ML TCIAA0221-500ML
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥99.0% (by GC)
(±)-Allyl 2,3-epoxypropyl ether
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 154°C
Flash punkt: 49°C
MDL nummer: MFCD00005143
CAS-nummer: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
FN: 2219
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df898c00336af12568e8b7c6d08077b578c1f19&vid=3df898c00336af12568e8b7c6d08077b578c1f19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %