1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
P1001-25G P1001-5G
TCIAP1001-25GEA 3375 NOK
TCIAP1001-25G TCIAP1001-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₅N
MW: 137,22 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Flash punkt: 47°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003162
CAS-nummer: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&vid=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %