fosforyl tribromid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Phosphorus(V) oxybromide, Phosphorus (V) oxide bromide, Phosphoryl bromide, Phosphorus oxybromide
388450250 388450100 388451000
ACRO388450250EA 2675 NOK
ACRO388450250 ACRO388450100 ACRO388451000
fosforyl tribromid 95%
fosforyl tribromid
Formel: Br₃OP
MW: 286,69 g/mol
Kokepunkt: 192 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 56 °C
Tetthet: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00036298
CAS-nummer: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
FN: 1939
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,07505
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %