Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dibenzo-18-crown-6
D1533-25G D1533-5G
TCIAD1533-25GEA 875 NOK
TCIAD1533-25G TCIAD1533-5G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) ≥99.0% (by GC)
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360,41 g/mol
Kokepunkt: 382°C
MDL nummer: MFCD00005098
CAS-nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Merck Indeks: 14,02602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92b27f65e6ec14249bf5e3ccfebf1a20200d71a7&vid=92b27f65e6ec14249bf5e3ccfebf1a20200d71a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C