3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
M0725-25ML M0725-500ML M0725-100ML
TCIAM0725-25MLEA 220 NOK
TCIAM0725-25ML TCIAM0725-500ML TCIAM0725-100ML
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Formel: C₁₀H₂₀O₅Si
MW: 248,35 g/mol
Kokepunkt: 110°C
Flash punkt: 92°C
MDL nummer: MFCD00008593
CAS-nummer: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fa0a2ea1c3ebfb5052e07471def13563d0c246f&vid=0fa0a2ea1c3ebfb5052e07471def13563d0c246f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %