2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
Stabilisering: Stabilised with potassium carbonate
B2850-25G B2850-5G
TCIAB2850-25GEA 3000 NOK
TCIAB2850-25G TCIAB2850-5G
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC) stabilised
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran
Formel: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,0809 g/mol
Kokepunkt: 75°C
Flash punkt: 87°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01321310
CAS-nummer: 17739-45-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521018c8db97a4a6e70c3165a9706c910baa402d&vid=521018c8db97a4a6e70c3165a9706c910baa402d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %