Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Leverandør: Dräger
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 3150 NOK
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Respiratorer Engangsmasker Støvmasker
X-plore® 1700-serien har modeller i alle de tre EN-beskyttelsesklassene: FFP1, FFP2 og FFP3. Tilgjengelige med eller uten CoolMax™-utåndingsventil for redusert utpustmotstand og for å unngå oppbygging av varme. Luktmodeller for håndtering av ubehagelig lukt er utstyrt med et ekstra lag med aktivt kull.
  • CoolSafe™-filtermaterialet består av filtermedier med svært høy ytelse, noe som gir lav utpustmotstand og høy filtreringsytelse
  • Elastisk VarioFlex™-hodebånd for å gjøre det lett å ta det på og av, og gi trykkfri passform
  • Mykt innvendig fleecestoff gir