Heldekkende ansiktsmaske, X-plore® 6530
Leverandør: Dräger
R55810 R55795
111-1058EA 7950 NOK
111-1058 111-1057
Heldekkende ansiktsmaske, X-plore® 6530
Respirators Flerbruksmasker Heldekkende ansiktsmasker
X-plore® 6530-modellen har pustefiltre fra den omfattende Dräger X-plore® Rd40-filterserien og skiller seg ut gjennom å være egnet for bruk en rekke bruksområder.
  • Forseglet innfatning med trebrettet forseglingskant gir pålitelig beskyttelse og en forsegling med passform for alle ansiktsformer
  • Behagelig fempunktsstropp gjør produktet raskt å ta på og forhindrer at det dannes trykkpunkter
  • Forvrengningsfritt visir med 180° vinkel gir et stort, panoramisk synsfelt
  • Visir laget av ripebestandig og kjemisk bestandig Triplex med ultrastabil ramme av rustfritt stål (type: 6530 EPDM/Triplex)
  • Intelligent ventilasjonssystem med separat innvendig maske gjør at visiret ikke dugger, og garanterer uhindret synsfelt
  • Strekkoden på innsiden gjør det enkelt å registrere masken og holde lageroversikt
  • Integrert talemembran i rustfritt stål
Sertifiseringer: EN 136 klasse 3 (CE-merking), NIOSH (PC), AS/NZS
NB: *Én størrelse passer alle