4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
N0548-25G N0548-5G
TCIAN0548-25GEA 2550 NOK
TCIAN0548-25G TCIAN0548-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (by GC)
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,1600 g/mol
MDL nummer: MFCD00017994
CAS-nummer: 393-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&vid=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C