Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 3-hydroxyhexanoate
E0788-100G E0788-25G
TCIAE0788-100GEA 2400 NOK
TCIAE0788-100G TCIAE0788-25G
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Formel: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Flash punkt: 94°C
MDL nummer: MFCD00036604
CAS-nummer: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9bcac6dba02f5985013211de18d491da362e9ad&vid=a9bcac6dba02f5985013211de18d491da362e9ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %