4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (4-(Bromomethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane
T2391-1G T2391-5G
TCIAT2391-1GEA 650 NOK
TCIAT2391-1G TCIAT2391-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97.0% (by GC)
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD00129189
CAS-nummer: 21101-63-3
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=083e247fff92445434dd325c1d2395988b3aa0dd&vid=083e247fff92445434dd325c1d2395988b3aa0dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C