Tetrathiafulvalene 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2,2'-Bi(1,3-dithiolylidene), TTF
179410010 179412500
ACRO179410010EA 2950 NOK
ACRO179410010 ACRO179412500
Tetrathiafulvalene 99+%
Tetrathiafulvalene
Formel: C₆H₄S₄
MW: 204,356 g/mol
Smeltepunkt: 117…120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005492
CAS-nummer: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
GC ≥99.0 %