Tetrathiafulvalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,2'-Bi(1,3-dithiolylidene), TTF
T0980-1G T0980-25G T0980-5G
TCIAT0980-1GEA 1225 NOK
TCIAT0980-1G TCIAT0980-25G TCIAT0980-5G
Tetrathiafulvalene ≥98.0% (by GC)
Tetrathiafulvalene
Formel: C₆H₄S₄
MW: 204,356 g/mol
MDL nummer: MFCD00005492
CAS-nummer: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Merck Indeks: 14,09242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=873f56551091dec6425e81c90c521c2dfe179ba4&vid=873f56551091dec6425e81c90c521c2dfe179ba4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C