Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
T0952-25ML T0952-5ML
TCIAT0952-25MLEA 2700 NOK
TCIAT0952-25ML TCIAT0952-5ML
Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (by GC)
Tetrahydropyran-2-methanol
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 187°C
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD00006624
CAS-nummer: 100-72-1
EINECS: 202-882-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70c85dc5895ea8a524c7a2b8cf0dcc7c63f37c7e&vid=70c85dc5895ea8a524c7a2b8cf0dcc7c63f37c7e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %