3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4,5-Tribromopyrazole
T2777-25G T2777-5G
TCIAT2777-25GEA 1825 NOK
TCIAT2777-25G TCIAT2777-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formel: C₃HBr₃N₂
MW: 304,78 g/mol
MDL nummer: MFCD00040248
CAS-nummer: 17635-44-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a4d369aa550d5474f705e5ca1c563f89d70d001&vid=8a4d369aa550d5474f705e5ca1c563f89d70d001&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C