1,4-Thioxane 1,1-dioxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4-Dioxo-1,4-oxathiane
D2108-25G D2108-5G
TCIAD2108-25GEA 1175 NOK
TCIAD2108-25G TCIAD2108-5G
1,4-Thioxane 1,1-dioxide ≥98.0% (by GC)
1,4-Thioxane 1,1-dioxide
Formel: C₄H₈O₃S
MW: 136,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00011683
CAS-nummer: 107-61-9
EINECS: 203-507-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18fe38b2f2154c7c13b57972b46f45e2eb301f9c&vid=18fe38b2f2154c7c13b57972b46f45e2eb301f9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C