1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Oxathiane
T1543-25G T1543-5G
TCIAT1543-25GEA 1000 NOK
TCIAT1543-25G TCIAT1543-5G
1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
1,4-Thioxane
Formel: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Kokepunkt: 67°C
Flash punkt: 42°C
MDL nummer: MFCD00006573
CAS-nummer: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&vid=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %