Cholesterol nonyl carbonate
Leverandør: TCI
B0256-1G B0256-10G
TCIAB0256-1GEA 435 NOK
TCIAB0256-1G TCIAB0256-10G
Cholesterol nonyl carbonate
Cholesterol nonyl carbonate
Formel: C₃₇H₆₄O₃
MDL nummer: MFCD00059506
CAS-nummer: 15455-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8375f01215308c872a5ff2233184a14c6f0f5ab3&vid=8375f01215308c872a5ff2233184a14c6f0f5ab3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal