2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0938-25ML C0938-5ML
TCIAC0938-25MLEA 2350 NOK
TCIAC0938-25ML TCIAC0938-5ML
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Formel: C₄H₉ClS
Kokepunkt: 157°C
Flash punkt: 52°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000979
CAS-nummer: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
FN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&vid=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %