2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
313100010 313100050
ACRO313100010EA 565 NOK
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formel: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Kokepunkt: 86 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flash punkt: 81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042424
CAS-nummer: 381-98-6
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %