3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
367570010 367570050
ACRO367570010EA 515 NOK
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,083 g/mol
Smeltepunkt: 206…211 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411930
CAS-nummer: 269409-73-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %