4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
367790010 367790050 367790250
ACRO367790010EA 860 NOK
ACRO367790010 ACRO367790050 ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Smeltepunkt: 184…189 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179441
CAS-nummer: 4334-88-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %