2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2-Bromoethyl)(phenyl)sulphane
B2085-25G B2085-5G
TCIAB2085-25GEA 2900 NOK
TCIAB2085-25G TCIAB2085-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formel: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Kokepunkt: 137°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040826
CAS-nummer: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&vid=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %