4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
F0808-1G F0808-5G
TCIAF0808-1GEA 300 NOK
TCIAF0808-1G TCIAF0808-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00061252
CAS-nummer: 208173-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83388e3b5e26a95f24a8fc705ca17f4d6891e6a2&vid=83388e3b5e26a95f24a8fc705ca17f4d6891e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %