4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
C1738-1G C1738-5G
TCIAC1738-1GEA 365 NOK
TCIAC1738-1G TCIAC1738-5G
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,5700 g/mol
MDL nummer: MFCD00018686
CAS-nummer: 321-37-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db49b3de521183144f587c95a5f7be963c2666e&vid=7db49b3de521183144f587c95a5f7be963c2666e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %