4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
T1986-25G T1986-5G
TCIAT1986-25GEA 6575 NOK
TCIAT1986-25G TCIAT1986-5G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,1500 g/mol
MDL nummer: MFCD00018061
CAS-nummer: 711-38-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14e0497018d81dfc0edb31de0a1785f112479bd7&vid=14e0497018d81dfc0edb31de0a1785f112479bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %