Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
388401000.EA 1575 NOK
388401000. 388408000.
Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Bromine
Formel: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010896
CAS-nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
FN: 2922
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M