3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
B22413.06 B22413.14
B22413.06EA 565 NOK
B22413.06 B22413.14
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 22362-66-9 Molecular Formula: C8H6Br2O2 Formula Weight: 293.95 Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00191992
Formel: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,95 g/mol
Smeltepunkt: 108…111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191992
CAS-nummer: 22362-66-9