1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide
B3191-25G B3191-5G
TCIAB3191-25GEA 1275 NOK
TCIAB3191-25G TCIAB3191-5G
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene ≥96.0% (by GC)
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO₂
MW: 245,12 g/mol
MDL nummer: MFCD02030483
CAS-nummer: 3259-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bee7aed31fb55bcec6cb420d6046860eddb4a2c&vid=1bee7aed31fb55bcec6cb420d6046860eddb4a2c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C