3,4-Difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4054-1G D4054-5G
TCIAD4054-1GEA 285 NOK
TCIAD4054-1G TCIAD4054-5G
3,4-Difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorotoluene
Formel: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Tetthet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25°C
MDL nummer: MFCD00075087
CAS-nummer: 2927-34-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&vid=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %