ω,4-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, α,4-Dichloroacetophenone, 2,4'-Dichloroacetophenone
C1306-25G C1306-5G
TCIAC1306-25GEA 2575 NOK
TCIAC1306-25G TCIAC1306-5G
ω,4-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω,4-Dichloroacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Kokepunkt: 270°C
Smeltepunkt: 98 °C
MDL nummer: MFCD00018926
CAS-nummer: 937-20-2
EINECS: 213-323-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fed5a926990f1036daec42e385856dd12a484b06&vid=fed5a926990f1036daec42e385856dd12a484b06&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency