1-Oktansulfonsyre natriumsalt ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ioneparkromatografi
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Sodium octane-1-sulphonate
I0346-100G I0346-25G I0346-5G
TCIAI0346-100GEA 2975 NOK
TCIAI0346-100G TCIAI0346-25G TCIAI0346-5G
1-Oktansulfonsyre natriumsalt ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ioneparkromatografi
1-Oktansulfonsyre natriumsalt
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007544
CAS-nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10fcb68d113d483d32a75081b0621e88924eb676&vid=c38540471dab9c70cb65231474fd05e8b93b0d38&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.00
Absorbance (230nm) max. 0.30
Absorbance (254nm) max. 0.13