Akrylamid 30% vandig løsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
J62100.AP J62100.K2
J62100.APEA 1750 NOK
J62100.AP J62100.K2
Akrylamid 30% vandig løsning
Akrylamid
Formel: C₃H₅NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
FN: 3426
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM