Trikloreddiksyre (glasial) 5% (w/v) vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: TCA
J62366.K2 J62366.AP
J62366.K2EA 1850 NOK
J62366.K2 J62366.AP
Trikloreddiksyre (glasial) 5% (w/v) vandig løsning
Trikloreddiksyre (glasial)
Formel: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004177
CAS-nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
FN: 2564
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM