3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 1400 NOK
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Smeltepunkt: 176 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00159910
CAS-nummer: 74209-34-0