2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
C2643-5G C2643-1G
TCIAC2643-5GEA 1225 NOK
TCIAC2643-5G TCIAC2643-1G
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Kokepunkt: 110°C
MDL nummer: MFCD00042202
CAS-nummer: 700-35-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&vid=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %