2-Fluoro-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0798-5G F0798-1G
TCIAF0798-5GEA 690 NOK
TCIAF0798-5G TCIAF0798-1G
2-Fluoro-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00034560
CAS-nummer: 369-35-7
EINECS: 206-719-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8eb97d3f590d81d71d13c6f6991273348140388&vid=b0232daacad9d1fff0c190ddb10824e985fde8e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C